Learn More
Karl Hecht™ Glass Powder Funnel
Codice prodotto. 10125251
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
5cm
8cm
12cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Dimensione della confezione
10125251 12cm Pezzo
10165201 8cm Pezzo
10258101 5cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10125251 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 44001044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.31€
    21.29€ / pezzi 1
    Risparmia 10.02€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Transfer powdered materials easily with this short, wide-stem funnel. Karl Hecht™ Glass Powder Funnel is constructed of AR™ soda glass.
  • Short, wide stem.
  • AR™ soda glass construction.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 12cm
Materiale AR-GLAS
Da utilizzare con (applicazione) Powdered materials
Product Type Funnel