Learn More
Poulten Graf™ Dispenser per solvente in vetro/PP/PTFE Fortuna Optifix
Codice prodotto. 10749331
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.4 to 2 mL
1 to 5 mL
10 to 50 mL
2 to 10 mL
20 to 100 mL
40 to 200 mL
6 to 30 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10749331 2 to 10 mL Pezzo
10262991 0.4 to 2 mL Pezzo
10272991 1 to 5 mL Pezzo
10568721 10 to 50 mL Pezzo
10242371 20 to 100 mL Pezzo
10519111 40 to 200 mL Pezzo
10558721 6 to 30 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10749331 Fornitore Poulten Graf™ N. del fornitore 101 08138
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Poulten Graf™ Glass/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers have a dispensing cylinder and piston made of glass.
For dispensing of pure organic solvents. Poulten Graf™ Glass/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Solvent Dispensers have a dispensing cylinder and piston made of glass.
  • Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
  • Solid dispensing piston made of glass
  • Cylinder coated with plastic to protect against breakage
  • With certificate, individually numbered
  • Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
  • Graduation on the scale is lasered and easy to read
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
Specifica
Product Type Dispenser di solvente Fortuna Optifix
Materiale Vetro/PP/PTFE, Polypropylene, Fiberglass
Volume (sistema metrico) 2 to 10 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per l'erogazione di solventi
Quantità Ciascuno