Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Pre-Cleaned Square Wide-Mouth Bottles, Clear Glass
Codice prodotto. 11795139 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
240 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11795139 240 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11795139 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 3461040
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-Cleaned Square Wide-Mouth Bottles save valuable time—odor-free and tasteless finish will not affect stored products. They come with green thermoset, PTFE-lined caps.
  • Pre-cleaned by vacuum and ionization.
    • The vacuum and ionization process removes contaminants such as dirt, dust, carton lint, oil, aerosols, and fine glass particles from these bottles.
  • Individually sealed for long term storage with no contamination.
  • Ideal for chemical and resin sampling.
  • Bottles come with PTFE lined caps.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 240 mL
Rivestimento PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2 in.
Materiale Glass
N. per custodia 24 Pk.
Colore chiusura Green
Closure Included Yes
Bocca Wide
Altezza (sistema metrico) 137 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Thermoset
Dimensione chiusura 43 mm
Diametro (sistema metrico) 51 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Autoclavable
Forma Square
Product Type Pre-cleaned Bottle