Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Economy Pre-Cleaned Wide-Mouth Bottle, Amber Glass
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
- Pre-cleaned by vacuum and ionization.
- Individually sealed for long term storage with no contamination.
- The vacuum and ionization process removes contaminants such as dirt, dust, carton lint, oil, aerosols, and fine glass particles from these bottles.
- Ideal for chemical and resin sampling.
- Bottles come with green thermoset, PTFE-lined caps.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema imperiale) | 2.1 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chemical and Resin Sampling |
| Materiale | Glass |
| N. per custodia | 24 Pk. |
| Colore chiusura | Green |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Wide |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |