Learn More
Karl Hecht™ Glass Raschig Rings
Codice prodotto. 10159740
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10159740 3 mm 1kg
10449601 10 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10159740 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 41400003
For use with distillation and chemical engineering applications.
  • Provided in packs of 1kg
  • Available in two different sizes
  • Clear glass
Specifica
Tipo Raschig Rings
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Quantità 1kg pack