Learn More
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato
Descrizione
- Soda-lime glass
- PE snap-on lid
- Non-sterile
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Natural |
| Descrizione | Rolled rim glass vials with snap-on lid |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.2 in. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 30 mm |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Sterilità | Non-sterile |
| Volume (sistema metrico) | 40 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | A variety of laboratory applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.2 in. |
| Vedi altri risultati |