Learn More
Resch Glas™ Fiala in vetro con bordo arrotolato
Codice prodotto. 10644141
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 ml
10 ml
15 mL
20 mL
25 mL
30 mL
40 mL
100 mL
Altezza (sistema metrico):
30 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
19 mm
21 mm
23 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
34 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 250
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10644141 10 ml 45 mm 23 mm pezzi 200
10598141 3 ml 30 mm 19 mm pezzi 200
10252801 10 ml 50 mm 21 mm pezzi 200
10202901 15 mL 52 mm 24 mm pezzi 200
10252991 20 mL 55 mm 27 mm pezzi 200
10438312 20 mL 71 mm 25 mm pezzi 200
10418312 25 mL 50 mm 30 mm pezzi 250
10364641 30 mL 76 mm 28 mm pezzi 200
10588911 40 mL 81 mm 30 mm pezzi 200
10598911 100 mL 146 mm 34 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10644141 Fornitore Resch Glas™ N. del fornitore 9400225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.45€
    43.89€ / pezzi 200
    Risparmia 26.56€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Glass Rolled Rim Vials are ideal for a variety of laboratory applications. The vials are made of soda-lime glass with a tight closing polyethylene snap-on lid, non-sterile.
  • Soda-lime glass
  • PE snap-on lid
  • Non-sterile
Specifica
Colore chiusura Natural
Descrizione Rolled rim glass vials with snap-on lid
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.9 in.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Vetro
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 10 ml
Da utilizzare con (applicazione) A variety of laboratory applications
Altezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Materiale (guarnizione) Polyethylene
Stile collo Rolled Rim
Volume (sistema imperiale) 0.3 oz.
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Coperchio Snap-on
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type Rolled Rim Vial