Descrizione
- Manufactured from clear Type 1B neutral glass
- Squat and tall form options with standard neck sizes
- 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
- Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
- Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Materiale | Vetro neutro di tipo 1B |
| Volume (sistema metrico) | 14 ml |
| Stile | Tall form |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Dimensione chiusura | 18 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 72 mm |