Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Vial, 10-425 Thread
Codice prodotto. 11531474 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Trasparente
Marking Spot:
No
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Marking Spot Dimensione della confezione
11531474 Amber pezzi 100
11511474 Trasparente No pezzi 100
10521593 Clear pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11531474
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Wide opening enables easy filling with viscous materials.
  • Wide opening enables easy filling with viscous materials
  • Any combination of 1.5ml Screw Neck Vial 10-425 with 10mm PP Screw Seals can be obtained as a 2in1 KIT
  • Closed top Seals and replacement septa are available
  • Broad range of Micro-Inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Screw
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <120 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 mL
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND10
Marking Spot
Altezza (sistema metrico) 32 mm