Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite, filettatura 8-425, imboccatura stretta
Codice prodotto. 11525884 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Stile della base:
Conical Bottom
Fondo piatto
Marking Spot:
No
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.65 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Stile della base Marking Spot Volume (sistema metrico) di lavorazione unitSize
11525884 Clear Fondo piatto 1.65 mL pezzi 100
11595874 Amber Fondo piatto 1.5 mL pezzi 100
11515884 Clear Conical Bottom No 1 mL pezzi 100
11565874 Trasparente Fondo piatto No 1.5 ml pezzi 100
10560053 Ambra Fondo piatto No 1.5 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11525884
Sweet Deals on Top Products
Usa il codice promozionale 28057
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Fiale standard per GC e HPLC.
  • Standard vials for GC and HPLC
  • Specially suitable for VWR (Merck™)/Hitachi instruments
  • Broad range of Micro-Inserts
  • Vials and seals also available as 2-in-1 KIT
  • Small opening requires Micro-Inserts with a diameter of 5mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Screw
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <110 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.65 mL
Stile della base Fondo piatto
Quantità 100
Dimensione chiusura ND8
Marking Spot
Altezza (sistema metrico) 32 mm