Learn More
Heidolph™ Vetreria G3
Codice prodotto. 10005711 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230/240 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
10005711 230/240 V 50/60 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10005711 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5130030000
Spedizione stimata: 14-12-2026
Glassware set G3
Condensatore verticale per tutte le distillazioni standard; l’opzione che richiede minor spazio
  • Il set di vetreria include un pallone di evaporazione da 1 Litro e un pallore ricevente da 1 Litro
  • I palloni di evaporazione e i tubi di evaporazione con un formato standard comune NS 29/32 sono disponibili anche con formato comune NS 24/29
  • Tappo di ventilazione senza giunti a terra per una facile manipolazione e un funzionamento senza grasso incluso
  • In opzione è disponibile una valvola di sfiato con funzione di ricarica.
  • Adatto per il programma di distillazione automatica Dynamic AUTOaccurate sui modelli Hei-VAP Expert / Ultimate Control.
  • Disponibili su richiesta anche: set di vetreria per estrazioni Soxhlet e sistemi di condensazione discendente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti elettrici 230/240 V 50/60 Hz
Tensione 115/230 VAC
Tipo Evaporation Glassware
Materiale Vetro borosilicato