Learn More
Fisherbrand™ Glass Shell Vial
Codice prodotto. 11556064 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.4 mL
2.3 mL
5.5 mL
Colore:
Amber
Clear
Altezza (sistema metrico):
31.5 mm
40 mm
44.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Colore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11556064 5.5 mL Clear 44.6 mm pezzi 100
11566064 5.5 mL Amber 44.6 mm pezzi 100
11501374 1.4 mL Clear 40 mm pezzi 100
11511374 1.4 mL Amber 40 mm pezzi 100
11595884 2.3 mL Clear 31.5 mm pezzi 100
12960861 2.3 mL Amber 31.5 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11556064
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Recommended for HPLC usage.
  • Recommended for HPLC usage
  • Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
  • Handy and inexpensive vial/ closure combination for uncritical analyses
  • Note: Cap/plug (ND15) is not included; sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 14.65 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 5.5 mL
Da utilizzare con (applicazione) HPLC
Stile collo Shell Vial
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) di lavorazione 4 mL
Stile della base Fondo piatto
Tipo di chiusura Cap/Plug ND15 (not included; sold separately)
Quantità 100
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 44.6 mm
Product Type 1st Hydrolytic Class