Learn More
Hirschmann™ Hematocrit Tubes, Na-heparinized
Codice prodotto. 11682299
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
9 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11682299 9 μL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11682299 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9030208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.85€
    150.00€ / pezzi 1000
    Risparmia 77.85€
    34% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann™ Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Na-heparinized
  • For haematocrit
  • CE acc. to IVD 98/79 EC
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 9 μL
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Tipo Micro-hematocrit Capillary