Learn More
Hirschmann™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End
Codice prodotto. 10720841
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μl
2 μl
3 μL
4 μL
5 μl
6.66 μL
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10720841 6.66 μL pezzi 1000
11787663 3 μL pezzi 1000
11797663 4 μL pezzi 1000
11767663 1 μl pezzi 1000
11777663 2 μl pezzi 1000
31781822 2 μl pezzi 5000
11707673 5 μl pezzi 1000
11730055 100 μL pezzi 1000
11717673 10 μl pezzi 1000
11772533 20 μl pezzi 1000
10582501 25 μl pezzi 1000
10480771 40 μl pezzi 1000
11797673 50 μl pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 10720841 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9001166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    92.70€ / pezzi 1000
    Risparmia 38.30€
    29% Sconto
In stock
Facilitates error-free capillary filling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Disposable Micro Capillary Pipettes, End-to-End are manufactured from durable DURAN™ glass.
  • End-to-end, with minicaps
  • Conformity certified
  • Available either heparinized or non-heparinized
  • Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Accuracy 0.5%
Certificazione/Conformità ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) 6.66 μL
Lunghezza (sistema metrico) 72 mm
Tipo Pipetta capillare Minicap
Monouso Sì