Learn More
BUCHI B-811 Glass Solvent Beaker
Codice prodotto. 10466571 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10466571 150 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10466571 Fornitore BUCHI N. del fornitore 037276
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Solvent beaker, set of 4 pcs.
  • Borosilicate glass
  • Dia. 64 mm, Height: 70 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) B811 Extraction System
Product Type 1500
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) Soxhlet extraction
Quantità 4 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm