Learn More
Blocco in vetro per colorazione
Codice prodotto. 12898735
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
20
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini unitSize
12898735 20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12898735 Fornitore Brand Not Defined N. del fornitore 3348
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Position up to 20 microscope slides back-to-back in the Glass Staining Block for effective slide staining.The piece of laboratory glassware is made of clear, polished glass with a heavy cover to minimize evaporation.
  • Clear polished glass
  • Cavity 30mm diameter x 6mm deep
  • Complete with flat glass cover
  • 40mm square to minimize evaporation
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Glass
Forma del fondo Piatto
Materiale Vetro
Tipo Blocco per colorazione
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscope slides
Conteggio vetrini 20
Profondità (sistema metrico) 6 mm
Diametro (sistema metrico) 30 mm