Learn More
Hecht Karl™ Glass Staining Dish
Codice prodotto. 10682951
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
105 x 85 x 70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10682951 105 x 85 x 70 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10682951 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 42480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.19€
    26.66€ / pezzi 1
    Risparmia 3.53€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Specifica
Tipo Staining Dish
Dimensioni (L x P x A) 105 x 85 x 70 mm
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Materiale Glass
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema metrico) 85 mm