Learn More
Hecht Karl™ Glass Staining Rack
Specifications
Specifications
| Tipo | Staining Rack |
| Sostegni dispositivo | 10 Slides |
| Dimensioni (L x P x A) | 85 x 30 x 45 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 1 Ea. |
| Larghezza (sistema metrico) | 30 mm |