Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Glass Stopcock Plug
Codice prodotto. 10690524
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
2.5 mm
4.0 mm
Connectors:
Plug NS 12.5
Plug NS 14.5
Plug NS 18.8
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Connectors Dimensione della confezione
10690524 4.0 mm Plug NS 14.5 Pezzo
10680524 2.5 mm Plug NS 12.5 Pezzo
10572793 2.5 mm Plug NS 14.5 Pezzo
11542374 4.0 mm Plug NS 18.8 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10690524 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 02111404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    9.76€ / pezzi 1
    Risparmia 5.24€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Solid glass plug with screwthread retaining device
  • For stopcocks
  • Straight bore
  • Glass
Specifica
Foro spina 4.0 mm
Materiale SBW
N. per confezione 1
Connectors Plug NS 14.5