Learn More
Hirschmann™ Pasteur Pipettes with Cotton Plug
Codice prodotto. 10673962
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
Length (Metric) Tip:
40 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Length (Metric) Tip Dimensione della confezione
10673962 230 mm 100 mm pezzi 1000
10450283 150 mm 40 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10673962 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9260201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    106.00€ / pezzi 1000
    Risparmia 49.00€
    31% Sconto
In stock
Ideal for transferring samples to sample cups and for drop counting. Hirschmann™ Pasteur Pipettes are available in either long or short form.
  • Acc. to ISO 7712
  • With cotton plug
  • Long or Short form
  • With extended fine tip
Specifica
Spina aspiratore Cotton
Certificazione/Conformità ISO 7712
Materiale Glass
Include Finely tapered end and a cotton plug end
Length (Metric) Tip 100 mm
Quantità 1000 Pack
Stile della parte superiore Fine drawn
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Tipo Pasteur Pipet