Learn More
KD Scientific Glass Syringe
Codice prodotto. 12200119
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12200119 10 mL pezzi 6
12200109 1 mL pezzi 6
17866228 2 mL -
15134184 5 mL pezzi 6
15154184 20 mL pezzi 6
17498612 30 mL pezzi 6
17408622 50 mL pezzi 6
15174184 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 12200119 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 780874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    144.31€ / pezzi 6
    Risparmia 65.69€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 23-12-2026
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
  • La nuova linea di siringhe in vetro offre una siringa in vetro per la maggior parte delle applicazioni
  • Sono disponibili oltre 10 siringhe da 1,0 mL a 200 mL
  • Tutte le siringhe sono realizzate in vetro borosilicato resistente al calore
  • Il materiale e la struttura sono resistenti alla rottura per urti e sbalzi di temperatura
  • Sono tutte ricotte e testate fino a quando non sono prive di tensioni interne per resistere a ripetuti lavaggi
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago No Needle Included
Senza lattice Yes
Product Type Syringe
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 10 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) KD Scientific Syringe Pumps
Tipo di collegamento Luer Lock
Graduated Yes