Learn More
KD Scientific Glass Syringe
Codice prodotto. 15134184
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15134184 5 mL pezzi 6
12200109 1 mL pezzi 6
17866228 2 mL -
12200119 10 mL pezzi 6
15154184 20 mL pezzi 6
17498612 30 mL pezzi 6
17408622 50 mL pezzi 6
15174184 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15134184 Fornitore KD Scientific N. del fornitore 780873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    134.86€ / pezzi 6
    Risparmia 62.14€
    31% Sconto
Spedizione stimata: 08-01-2027
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
  • La nuova linea di siringhe in vetro offre una siringa in vetro per la maggior parte delle applicazioni
  • Sono disponibili oltre 10 siringhe da 1,0 mL a 200 mL
  • Tutte le siringhe sono realizzate in vetro borosilicato resistente al calore
  • Il materiale e la struttura sono resistenti alla rottura per urti e sbalzi di temperatura
  • Sono tutte ricotte e testate fino a quando non sono prive di tensioni interne per resistere a ripetuti lavaggi
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Calibro dell'ago No Needle Included
Senza lattice Yes
Product Type Syringe
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) KD Scientific Syringe Pumps
Tipo di collegamento Luer Lock
Graduated Yes