Learn More
KD Scientific Glass Syringe
Descrizione
- La nuova linea di siringhe in vetro offre una siringa in vetro per la maggior parte delle applicazioni
- Sono disponibili oltre 10 siringhe da 1,0 mL a 200 mL
- Tutte le siringhe sono realizzate in vetro borosilicato resistente al calore
- Il materiale e la struttura sono resistenti alla rottura per urti e sbalzi di temperatura
- Sono tutte ricotte e testate fino a quando non sono prive di tensioni interne per resistere a ripetuti lavaggi
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Calibro dell'ago | No Needle Included |
| Senza lattice | Yes |
| Product Type | Syringe |
| Monouso | Reusable |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | KD Scientific Syringe Pumps |
| Tipo di collegamento | Luer Lock |
| Graduated | Yes |
| Sterilità | Non-sterile |