Learn More
Karl Hecht™ Glass Tank
Codice prodotto. 10797302
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
36 x 23 x 26 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10797302 36 x 23 x 26 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10797302 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 40070006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.73€
    98.09€ / pezzi 1
    Risparmia 50.64€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 13-11-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Suitable for general laboratory applications.
  • Fine ground rim
  • Made of clear glass for excellent optical clarity
  • 23 x 26 x 36cm
Specifications
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory applications
Include Fine ground rim
Dimensioni (L x P x A) 36 x 23 x 26 cm