Learn More
SHP Steriltechnik AG Glass Test Programme
Codice prodotto. 31908845
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Autoclaves
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31908845 Autoclaves Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908845 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 20.0000.000.140
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Special programme is designed for the gentle sterilisation of glassware in an autoclave. It prevents thermal stress and breakage whilst ensuring reliable sterility.
  • Sterilisation of glass containers, bottles and test tubes
  • Gentle heating and cooling to prevent breakage
  • Uniform steam penetration for reliable sterility
  • Reproducible results for laboratory and research applications
  • Simple operation via autoclave control panel
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclaves
Product Type Software