Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Glass Test Tubes, Straight Rim
Codice prodotto. 10463151 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10463151 5 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10463151 Fornitore DWK Life Sciences N. del fornitore 26 131 06 03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.25€
    57.72€ / pezzi 100
    Risparmia 17.53€
    23% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Thick-walled, straight-rim test tubes. Duran™ Glass Test Tubes Straight Rim are mechanically resistant, yet still retain good thermal shock resistance.
  • Available in a variety of diameters, heights and volumes (2.0-100mL)
  • Durable Duran™ borosilicate glass construction
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 3585; ASTM E438 Type I Class A
Colore Clear
Descrizione Wall thickness: 0.8-1.0mm
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Forma Cylindrical
Monouso Reusable
Imballaggio 100/Pk
Quantità 100/Pk.
Con bordo Straight Rim
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Tipo di chiusura Not Included
Product Type Test Tube
Forma del fondo Round