Descrizione
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial option
Specifica
Specifica
| Riempimento bottiglia | Safety Blue |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
| Tipo di immersione | Partial Immersion |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
| Materiale | Glass |
| Tipo di sonda | Immersion/General Purpose (Tapered) |
| Riempimento termometro | Safety Blue |
| Peso (sistema metrico) | 2.35 g |
| Max. Temperature (English) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Vedi altri risultati |