Learn More
Macherey-Nagel™ Glass TLC Plate
Codice prodotto. 15278078 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15278078 25 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15278078 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 810123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    236.30€ / pezzi 1
    Risparmia 42.70€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
TLC glass plates in different plate sizes for many different applications, SILGUR-25-C (channel plate), Unmodified silica gel (SiOH) with concentrating zone (kieselguhr, diatomaceous earth or diatomite).
Specifica
Materiale Glass
Quantità 25 Pk.
Tipo TLC Plate
Indicatore fluorescente UV254
Da utilizzare con (apparecchiatura) 19 Channels
Include Channels
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm