Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico trapezoidale in vetro con stopper in polietilene
Manufactured using class A, DURAN™ glass
Marca:  Hirschmann™ 2960153
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 11856993
  • 47.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Blue graduation
  • Certified conformity, with dated batch identification 
  • Trapezoidal
  • Standard ground and PE stopper
  • Calibrated for IN, DIN EN ISO 1042
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
5 mL
70 mm
10/19 NS Standard Ground
Yes
Polyethylene
Borosilicate Glass, Duran Glass
±0.04 mL
±0.04 mL
A