Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico trapezoidale in vetro con stopper in polietilene
Manufactured using class A, DURAN™ glass
Marca:  Hirschmann™ 2960161
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 11849112
  • 36.30€ / pezzi 2
In stock, pronto per la spedizione: 5
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Blue graduation
  • Certified conformity, with dated batch identification 
  • Trapezoidal
  • Standard ground and PE stopper
  • Calibrated for IN, DIN EN ISO 1042
Specifica
Specifica
DIN EN ISO 1042
10 ml
90 mm
Smeriglio standard 10/19 NS
Polietilene
Vetro Duran, Duran Glass
±0.04 ml
±0.04 ml
A