Learn More
R&L Enterprises™ Taglierina per tubi in vetro
Codice prodotto. 13045983 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Zinco nichelato
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
13045983 Zinco nichelato Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13045983
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides for quick and easy cutting of glass tubing in the laboratory. R&L Enterprises™ Glass Cutters are manufactured from nickel plated zinc alloy.
  • Accepts tubing up to 30mm in diameter
  • Versatile use in the laboratory
Specifica
Product Type Taglierina per tubi in vetro
Materiale Zinco nichelato
N. per confezione 1 ciascuno