Learn More
Merck Classic Glass Filter Holder Kit, 47 mm
The Classic Glass Filter Holder is an essential tool for every research lab. The holder's multipurpose design is appropriate for a variety of applications and is available in three different support materials for compatibility with your specific application needs.
437.00€ - 650.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | Transparent/Clear |
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Millipore Classic Glass Filter Holder Kit |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15711719
|
Merck
XX1014700 |
Glass Frit Membrane Support | 300 mL |
437.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15815664
|
Merck
XX5014700 |
Glass Frit Membrane Support | 500 mL |
582.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15801192
|
Merck
XX1014720 |
PTFE-coated Membrane Support | 300 mL |
650.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15721719
|
Merck
XX1014730 |
Stainless Steel Screen Membrane Support | 300 mL |
603.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Millipore Classic Glass Filter Holders - Kit:
This item is a Kit composed of the following items:
- Millipore Glass Funnel (XX1014704)
- Millipore Spring Clamp, 47 mm, Aluminum (XX1014703)
- Millipore Glass Base and Stopper, 47 mm, Glass frit membrane support (XX1014702)
- Millipore Alignment Guide, 47 mm, 5 Pk. (ALIGNED05)
Features and Benefits:
- Designed for easy loading and removal of membranes
- Three membrane support materials options to suit a variety of applications
- UV sterilize or autoclave with filter in place for bacteriological analysis
Applications:General Filtration and Clarification, Bacteriological Analysis, Particulate Contamination Analysis of Oils and Hydraulic Fluids, Exfoliative Cytology
Specifica
Autoclavable | |
Reusable | |
Non-sterile | |
No. 8 perforated silicone stopper mounts in standard 1 L and 4 L filtering flasks | |
22.9 cm |
Transparent/Clear | |
Millipore Classic Glass Filter Holder Kit | |
9.6 cm2 | |
9 in. |