Learn More
Hirschmann™ Fiasca volumetrica in vetro con stopper in vetro
Codice prodotto. 11766762
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
10 L
Giunto rastremato standard:
12/21 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 19/32 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Smeriglio standard 34/35 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
11766762 100 ml Smeriglio standard 14/23 NS pezzi 2
10597251 1000 ml Smeriglio standard 19/32 NS Pezzo
10029760 2000 ml Smeriglio standard 29/32 NS Pezzo
11730984 100 ml 12/21 NS Standard Ground pezzi 2
11710984 10 ml Smeriglio standard 10/19 NS pezzi 2
11726762 10 ml Smeriglio standard 7/16 NS pezzi 2
10180851 10 L 45/40 NS Standard Ground Pezzo
11776762 200 ml Smeriglio standard 14/23 NS pezzi 2
11736762 20 ml Smeriglio standard 10/19 NS pezzi 2
11864412 20 ml Smeriglio standard 12/21 NS pezzi 2
11716063 250 ml Smeriglio standard 14/23 NS pezzi 2
11824272 25 ml Smeriglio standard 12/21 NS pezzi 2
11746762 25 ml Smeriglio standard 10/19 NS pezzi 2
10777081 5000 ml Smeriglio standard 34/35 NS Pezzo
11726063 500 ml Smeriglio standard 19/26 NS pezzi 2
11756762 50 ml Smeriglio standard 12/21 NS pezzi 2
11790964 5 ml Smeriglio standard 10/19 NS pezzi 2
11720984 50 ml Smeriglio standard 14/23 NS pezzi 2
11716762 5 ml Smeriglio standard 7/16 NS pezzi 2
10534062 1000 ml Smeriglio standard 24/29 NS Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11766762 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 2820281
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    55.80€ / pezzi 2
    Risparmia 7.20€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allows for precise, safe liquid measurement and handling in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Volumetric Flasks with Hollow Glass Stopper are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
  • With NS ground, hollow glass stopper
  • With blue stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Vetro
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Limite di errore ±0.1 ml
Giunto rastremato standard Smeriglio standard 14/23 NS
Tolleranza ±0.1 ml
Graduated Sì
Classe A