Learn More
Hecht Karl™ Glass Wide Mouth Reagent Bottle
Codice prodotto. 10093751
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10093751 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10093751 Fornitore Hecht Karl™ N. del fornitore 41311012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.18€
    7.22€ / pezzi 1
    Risparmia 3.96€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-03-2027
Note: Glass plug has grooves, as shown in images 2 and 3 above.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Clear
Materiale Glass
Tipo di chiusura Glass plug