Learn More
Labconco™ Glassware Caps for RapidVap™ Evaporation Systems
Codice prodotto. 17214236 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 8
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
17214236 PTFE pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17214236 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7925408
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Placing Glassware Caps over the sample tubes prevents contamination and prevents moisture from condensing in low boiling point solvents.
For use with RapidVap borosilicate glassware tubes. Placing Caps on Tubes helps prevent cross contamination and moisture from condensing when using low boiling point solvents. The use of caps increases overall evaporation time 10 to 80 percent. Caps are available in polyethylene or PTFE. Eight polyethylene glassware caps are included with each RapidVap N2 Evaporation System.
Specifica
Materiale PTFE
Tipo Glassware Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) 600mL glass tube of RapidVap™ evaporation system
Volume (sistema metrico) 600 mL
Peso (sistema imperiale) 0.5 lb.
Peso (sistema metrico) 0.2 kg