Learn More
Heidolph™ Glassware Set - Vertical Condenser (Standard Distillation)
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Con rivestimento in plastica trasparente - adatto per un intervallo di temperatura fino a max. 80 ° C
- Il set di vetreria include un pallone di evaporazione da 1 Litro e un pallore ricevente da 1 Litro
- I palloni di evaporazione e i tubi di evaporazione con un formato standard comune NS 29/32 sono disponibili anche con formato comune NS 24/29
- Tappo di ventilazione senza giunti a terra per una facile manipolazione e un funzionamento senza grasso incluso
- In opzione è disponibile una valvola di sfiato con funzione di ricarica.
- Adatto per il programma di distillazione automatica Dynamic AUTOaccurate sui modelli Hei-VAP Expert / Ultimate Control.
- Disponibili su richiesta anche: set di vetreria per estrazioni Soxhlet e sistemi di condensazione discendente
Specifica
Specifica
| Materiale | Glass |
| Tipo | Glassware Set |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotary Evaporators |
| Include | Glassware set G3B - Vertical condenser (all standard distillations), 1000 mL evaporating flask and 1000 mL receiving flask with transparent plastic coating |
| Material (Coating) | Transparent plastic |
| Volume (sistema metrico) | 1000 mL |