Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glassy Carbon Crucible for Crystal Growth
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
506.00€ - 1629.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15403685
|
Thermo Scientific Chemicals
039016.KT |
25 mL | 19mm | 140mm | Bottom Angle: 60 deg. |
902.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15413685
|
Thermo Scientific Chemicals
039017.KT |
30 mL | 24mm | 160mm | Bottom Angle: 30 deg. |
686.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15433685
|
Thermo Scientific Chemicals
039019.KT |
400 mL | 57mm | 195mm | Bottom Angle: 90 deg. |
1629.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15423685
|
Thermo Scientific™
039018.KT |
125 mL | 40mm | 150mm | Bottom Angle: 90 deg. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15493675
|
Thermo Scientific™
039015.KT |
7 mL | 14mm | 100mm | Bottom Angle: 90 deg. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.Glassy carbon offers:
- Resistance to all wet decomposition agents
- No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
- No contamination of analytical samples
- Stability to acid and alkaline melts
- No wetting effect of metal melts
- Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
- Resistive to abrasive wear
- Good electrical conductivity
RUO – Research Use Only