missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glassy carbon spherical powder, 400 to 630μm, type 2, Alfa Aesar™

Used as such in purifying metals, in electrodes, electrical devices & steel. Glassy Carbon Spherical Powder has numerous applications due its fundamental softness, including in lubricant formulations and as an additive to structural materials and metallic alloys.

Marca:  Alfa Aesar 041481.18

Dettagli aggiuntivi : CAS : 7440-44-0 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III

Quantità 50g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11394218

  • 126.00€ / 50g


In stock, pronto per la spedizione: 2
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

MFCD00133992

Specifica

Glassy carbon spherical powder
50g
UN1325
Plastic bottle
MFCD00133992
Insoluble in water.
Videos
SDS Documenti