Learn More
Haldenwanger™ Mortaio in porcellana non satinato
Codice prodotto. 10053504
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
170 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10053504 170 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10053504 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L 55/3/GLASIERT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.15€
    43.87€ / pezzi 1
    Risparmia 29.28€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Mortai ideali per una vasta gamma di applicazioni. I mortai in porcellana non satinata Haldenwanger™ sono realizzati in porcellana ottimizzata per laboratorio.
  • Available in a variety of sizes
  • Exterior is glazed, grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
  • Unglazed version is 10443471
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 90 mm
Product Type Mortaio
Materiale Porcellana
Altezza (sistema metrico) 55 mm
Finitura Non levigato
Capacità (sistema metrico) 170 ml