Learn More
R&D Systems™ Glibenclamide
Codice prodotto. 18772574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18772574 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18772574 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0911/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.72€
    138.60€ / 100mg
    Risparmia 15.12€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 (KATP) channel blocker
ATP-dependent K+ channel (Kir6, KATP) and CFTR Cl- channel blocker. Inhibits Kir6 currents in the pancreas, causing an increase in intracellular Ca2+ and insulin secretion. Inhibits recombinant CFTR Cl- channels with an IC50 of 20 μM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glibenclamide
CAS 10238-21-8
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C23H28ClN3O5S
Peso formulazione 494
Purezza >99%
Peso molecolare 494.003