Learn More
Glibenclamide EP Impurity C (Glipizide EP Impurity I), Mikromol™
Descrizione
Glibenclamide EP Impurity C (Glipizide EP Impurity I)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide |
| CAS | 10079-35-3 |
| Nomi componenti o analita | N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H34 N4 O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Glibenclamide Imp. C (EP), Glipizide Imp. I (EP), N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. C (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity C, Glipizide Impurity I |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28) |
| SMILES | O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3 |
| IUPAC Name | 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(cyclohexylcarbamoylamino)ethyl]phenyl]sulfonylurea |
| Vedi altri risultati |