Learn More
Glibenclamide EP Impurity C (Glipizide EP Impurity I), Mikromol™
Codice prodotto. 30458168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458168 4 x 25 mg 100mg
17912246 100 mg 100mg
17941646 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30458168 Supplier Mikromol Supplier No. MM0942.0900254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Glibenclamide EP Impurity C (Glipizide EP Impurity I), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
CAS 10079-35-3
Nomi componenti o analita N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H34 N4 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Glibenclamide Imp. C (EP), Glipizide Imp. I (EP), N-(Cyclohexylcarbamoyl)-4-[2-[(cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]benzenesulphonamide, 1-[[4-[2-[(Cyclohexylcarbamoyl)amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-cyclohexylurea, Glibenclamide Imp. C (Pharmeuropa), Glibenclamide Impurity C, Glipizide Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C22H34N4O4S/c27-21(24-18-7-3-1-4-8-18)23-16-15-17-11-13-20(14-12-17)31(29,30)26-22(28)25-19-9-5-2-6-10-19/h11-14,18-19H,1-10,15-16H2,(H2,23,24,27)(H2,25,26,28)
Tipo di soluzione Neat
SMILES O=C(NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NC2CCCCC2)NC3CCCCC3
IUPAC Name 1-cyclohexyl-3-[4-[2-(cyclohexylcarbamoylamino)ethyl]phenyl]sulfonylurea
Molecular Weight (g/mol) 450.59
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 450.2301 g/mol