Learn More
Gliclazide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462269
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462269 1 g 1g
16411058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462269 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0753
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Gliclazide (S1702) is a whole-cell beta-cell ATP-sensitive potassium currents blocker with an IC50 of 184 nM. Gliclazide is used as an antidiabetic.
Gliclazide (S1702) is a whole-cell beta-cell ATP-sensitive potassium currents blocker with an IC50 of 184 nM. Gliclazide is used as an antidiabetic.
Specifica
Materiale o nome chimico Gliclazide
CAS 21187-98-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H21N3O3S
Quantità 1 g
Sinonimo S1702 SE1702
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.21 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NN2CC3C(CCC3)C2)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 323.41
Peso formulazione 323.41
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only