Learn More
Gliclazide
Codice prodotto. 15577719 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15577719 5 g 5g
15567719 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15577719 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461070050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21187-98-4 | C15H21N3O3S | 323.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21187-98-4
Formula molecolare C15H21N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 323.41
Numero MDL MFCD00409893
InChI Key BOVGTQGAOIONJV-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo gliclazide, glimicron, diamicron, nordialex, diaikron, gliclazida, gliklazid, glyclazide, gliclazidum inn-latin, gliclazida inn-spanish
PubChem CID 3475
ChEBI CHEBI:31654
IUPAC Name 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NN1CC2CCCC2C1
Specifica
Materiale o nome chimico Gliclazide
Punto di fusione 163.0°C to 169.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf, slightly soluble in methanol, ethanol
Peso formulazione 323.41
Percent Purity ≥98.5% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gliclazide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.