Learn More
Gliclazide, TRC
Codice prodotto. 30012765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012765 1 g 1g
30011770 5 g 5g
30005228 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012765 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG4098751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21187-98-4
Formula molecolare C15 H21 N3 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 323.41
Sinonimo Gliclazide, N-[[(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Cyclopenta[c]pyrrole benzenesulfonamide deriv., 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-(p-tolylsulfonyl)urea, Diabezidum, Diabrezide, Diamicron, Diaprel, Glimicron, Glinormax, Glyzide, N-(4-Methylbenzenesulfonyl)-N'-[3-azabicyclo(3,3,0)oct-3-yl]urea, S 1702, S 852, SE 1702
IUPAC Name 1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(4-methylphenyl)sulfonylurea
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
Specifica
Materiale o nome chimico Gliclazide
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-7-14(8-6-11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-3-2-4-13(12)10-18/h5-8,12-13H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
Peso formulazione 323.1304