Learn More
Glimepiride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324845 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324845 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14025700AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glimepiride
CAS 93479-97-1
Nomi componenti o analita Glimepiride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H34 N4 O5 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Glimepiride, 3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(trans-4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide, Amaryl, Glimperide, HOE 490, trans-3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-N-[2-[4-[[[[(4-methylcyclohexyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl] 2-oxo-1H-pyrrole-1-carboxamide
InChI Formula InChI=1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@@H]3CC[C@@H](C)CC3)C1=O
IUPAC Name 4-ethyl-3-methyl-N-[2-[4-[(4-methylcyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-5-oxo-2H-pyrrole-1-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 490.62
Quantità 1 mL
Peso formulazione 490.225 g/mol