Learn More
Glimepiride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462049
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462049 1 g 1g
16420778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462049 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0104
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Glimepiride (Glimperide) is a medium-to-long acting sulfonylurea anti-diabetic compound with an ED50 of 182 μg/kg.
Glimepiride (Glimperide) is a medium-to-long acting sulfonylurea anti-diabetic compound with an ED50 of 182 μg/kg.
Specifica
Materiale o nome chimico Glimepiride
CAS 93479-97-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H34N4O5S
Quantità 1 g
Sinonimo Glimperide HOE-490
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (67.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C(C(CC)=C(C)C1)=O)NCCC2=CC=C(S(=O)(NC(N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)=O)=O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 490.62
Peso formulazione 490.62
Percent Purity 98.44%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only