Learn More
Glipizide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Glipizide |
| CAS | 29094-61-9 |
| Nomi componenti o analita | Glipizide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C21 H27 N5 O4 S |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | N-[2-[4[[[(Cyclohexylamino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methylpyrazinecarboxamide, 1-Cyclohexyl-3-[[p-[2-(5-methylpyrazinecarboxamido) |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H27N5O4S/c1-15-13-24-19(14-23-15)20(27)22-12-11-16-7-9-18(10-8-16)31(29,30)26-21(28)25-17-5-3-2-4-6-17/h7-10,13-14,17H,2-6,11-12H2,1H3,(H,22,27)(H2,25,26,28) |
| SMILES | Cc1cnc(cn1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3 |
| Show More |