Learn More
Glipizide, 98+%
Codice prodotto. 10768692 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10768692 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10768692 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 329110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 29094-61-9 | C21H27N5O4S | 445.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glipizide
CAS 29094-61-9
Colore White
Residuo della combustione 0.4% max.
Perdita all'essiccatura 1% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C21H27N5O4S
Numero MDL MFCD00072159
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 4477
Sinonimo glipizide, glucotrol, glydiazinamide, melizide, glibenese, glucozide, glupizide, sucrazide, dipazide, glupitel
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso and methanol
InChI Key ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)NCCC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
IUPAC Name N-[2-[4-(cyclohexylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methylpyrazine-2-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 445.5
PubChem CID 3478
ChEBI CHEBI:5384
Peso formulazione 445.5
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder