Learn More
Glisoxepid, TRC
Codice prodotto. 30395325
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30395325 10 mg
30395098 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30395325 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG41060010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25046-79-1
Formula molecolare C20 H27 N5 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 449.52
Sinonimo 3-Isoxazolecarboxamide, N-[2-[4-[[[[(hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-, Urea, 1-(hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-[[p-[2-(5-methyl-3-isoxazolecarboxamido)ethyl]phenyl]sulfonyl]- (8CI), N-[2-[4-[[[[(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-5-methyl-3-isoxazolecarboxamide, 4-[4-[β-(5-Methylisoxazole-3-carboxamido)ethyl]phenylsulfonyl]-1,1-hexamethylenesemicarbazide, BS 4231, Glisepin, Glisoxepid, Glisoxepide, Pro-Diaban, Pro-Diaben, RP 22410
IUPAC Name N-[2-[4-(azepan-1-ylcarbamoylsulfamoyl)phenyl]ethyl]-5-methyl-1,2-oxazole-3-carboxamide
SMILES Cc1onc(c1)C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NN3CCCCCC3
Specifica
Materiale o nome chimico Glisoxepide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H27N5O5S/c1-15-14-18(23-30-15)19(26)21-11-10-16-6-8-17(9-7-16)31(28,29)24-20(27)22-25-12-4-2-3-5-13-25/h6-9,14H,2-5,10-13H2,1H3,(H,21,26)(H2,22,24,27)
Peso formulazione 449.1733